Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
Orders Link
ContactUsLinkComponent
2,6-Dimethylbenzaldehyde
2,6-Dimethylbenzaldehyde
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Bottle, 5 g
APOSOR8724-5G
:
Apollo Scientific
2,6-Dimethylbenzaldehyde
APOSOR8724-5G
:
Apollo Scientific
:
1123-56-4
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Bottle, 5 g
:
1123-56-4
21,80 €
1 * 5 g
-
+
:
2-Formyl-m-xylene
:
1123-56-4
:
C₉H₁₀O
:
MFCD00128003
:
134.18 g/mol
:
230 °C
:
27…30 °C
:
96 °C
:
Ambient
Pack type:
Bottle
Pk:
5 g