Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
Orders Link
ContactUsLinkComponent
3,4-Dichlorophenylacetylene
3,4-Dichlorophenylacetylene
3,4-Dichlorophenylacetylene
Bottle, 5 g
APOSOR5185-5G
:
Apollo Scientific
3,4-Dichlorophenylacetylene
APOSOR5185-5G
:
Apollo Scientific
:
556112-20-0
3,4-Dichlorophenylacetylene
Bottle, 5 g
:
556112-20-0
66,60 €
1 * 5 g
-
+
:
1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene
:
556112-20-0
:
C₈H₄Cl₂
:
MFCD07783046
:
171.023 g/mol
:
40…44 °C
:
96.1 °C
:
Ambient
Pack type:
Bottle
Pk:
5 g