Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
Orders Link
ContactUsLinkComponent
2,5-Dimethylindole
2,5-Dimethylindole
2,5-Dimethylindole
Bottle, 5 g
APOSOR5331-5G
:
Apollo Scientific
2,5-Dimethylindole
APOSOR5331-5G
:
Apollo Scientific
:
1196-79-8
2,5-Dimethylindole
Bottle, 5 g
:
1196-79-8
24,60 €
1 * 5 g
-
+
:
2,5-Dimethyl-1H-indole
:
1196-79-8
:
C₁₀H₁₁N
:
MFCD00005621
:
145.2 g/mol
:
113…114 °C
:
Ambient
Pack type:
Bottle
Pk:
5 g