ContactUsLinkComponent
robuste Stahlkonstruktion mit Lagermöglichkeit auf 2 Ebenen • Serienmäßig mit 1 Fachboden und 1 Transportwanne • Tragkraft: Fachboden 25 kg Wanne 50 kg • Maße: 41 x 66 x 82 cm (B x T x H) 1 * 1 ST
Catalog # NEOL3-1000
Supplier:  NEOLAB
robuste Stahlkonstruktion mit Lagermöglichkeit auf 2 Ebenen • Serienmäßig mit 1 Fachboden und 1 Transportwanne • Tragkraft: Fachboden 25 kg Wanne 50 kg • Maße: 41 x 66 x 82 cm (B x T x H) 1 * 1 ST
Catalog # NEOL3-1000
Supplier:  NEOLAB