ContactUsLinkComponent
QRAE 3 GASWARNGERÄT FÜR LEL 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, PGM2520 1-Gas-Warngerät als Diffusionsausführung Abmessung Diffusionsgerät: 140 x 82 x 42 mm Gewicht Diffusionsgerät: 365g mit Li-Ionen-Akku und Clip UEG: Untere Explosionsgrenze, kataly 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-22110-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
QRAE 3 GASWARNGERÄT FÜR LEL 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, PGM2520 1-Gas-Warngerät als Diffusionsausführung Abmessung Diffusionsgerät: 140 x 82 x 42 mm Gewicht Diffusionsgerät: 365g mit Li-Ionen-Akku und Clip UEG: Untere Explosionsgrenze, kataly 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-22110-000
Supplier:  RAE SYSTEMS