ContactUsLinkComponent
Eprom 3.11 Entlüftungsventil 2RPM Version 3.11 Austausch Entlüftungsventil 10 auf 2 rpm, für Geräte ohne Umgebungsdruckschalter 1 * 1 ST
Catalog # HMCA60032A
Supplier:  HMC Europe GmbH
Eprom 3.11 Entlüftungsventil 2RPM Version 3.11 Austausch Entlüftungsventil 10 auf 2 rpm, für Geräte ohne Umgebungsdruckschalter 1 * 1 ST
Catalog # HMCA60032A
Supplier:  HMC Europe GmbH