PolyGard II Digital-Gas-Controller-06, RS 485 / DGC06 Erweiterungsmodul: 1x Alarm Relais: 8x Störmelderelais: 1x Analog Input 4-20mA: 8x Analog Output: 4x Digital Input: 2x ,, Stromversorgung: 230V AC 50/60 Hz Netzeil: 6,5A Ohne: MainBus Schnittstell 1 * 1 ST
Catalog # SNSTDGC06212010000
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA