ContactUsLinkComponent
und 24 Gummiventilen (lösemittelbeständig) Mit Anschluss DN10KF zur Heißwasserabtauung Zum Anschluss von Gefäßen mit DIN-Innenschliff NS 29/32 24x100ml, 24x250ml, 24x300ml, 24x600ml, 16x1200ml, 8x2000ml Weithals 1 * 1 ST
Catalog # CHRS112237
Supplier:  CHRIST MARTIN
und 24 Gummiventilen (lösemittelbeständig) Mit Anschluss DN10KF zur Heißwasserabtauung Zum Anschluss von Gefäßen mit DIN-Innenschliff NS 29/32 24x100ml, 24x250ml, 24x300ml, 24x600ml, 16x1200ml, 8x2000ml Weithals 1 * 1 ST
Catalog # CHRS112237
Supplier:  CHRIST MARTIN