Induktiver Sensor IGEX 02 Nennschaltabstand [mm]: 2 bündig Umgebungstemperatur [°C] -25...+60 (Zone 0) -25...+75 (Zone 1 / /2 / 20 / 22) EX-Sensoren für höhere Umgebungstemperaturen auf Anfrage EX-Zeichen: II 1D EX ma IIIC T100°C Da IP 67 / II 1G EX 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31151
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN