ContactUsLinkComponent
ADT-Transmitter, brennbare Gase (Pellistor Sensor), 24V, (0)-4- 20mA, 0(2)-10V, Kunststoffgehäuse 94*130*57mm IP65, Messbereich:0-100% UEG, Acetylen, Poti-Kalibrierung (!!!NUR in Kombination mit BUS-Modus --> +Tool- Adressierung!!! ), Ausgang: Anal 1 * 1 ST
  SNSTADT233405A2001
ADT-Transmitter, brennbare Gase (Pellistor Sensor), 24V, (0)-4- 20mA, 0(2)-10V, Kunststoffgehäuse 94*130*57mm IP65, Messbereich:0-100% UEG, Acetylen, Poti-Kalibrierung (!!!NUR in Kombination mit BUS-Modus --> +Tool- Adressierung!!! ), Ausgang: Anal 1 * 1 ST
  SNSTADT233405A2001