Induktiver Sensor Serie ID 200 WP Ausführung: AC, Durchmesser 200 mm, programmierbar, erhöhte EMV Nennschaltabstand sn mm: 140 nicht bündig, Einstellbereich: 40…170 Ausgang : Schließer oder Öffner Betriebsspannung V: 20…250 AC Schaltstrom mA: 400 Kur 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31275
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN