ContactUsLinkComponent
QRAE 3 GASWARNGERÄT FÜR O2/LEL/CO/SO2 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, PGM2500 Serie 4-Gas-Warngerät als Diffusionsausführung Abmessung Diffusionsgerät: 140 x 82 x 42 mm Gewicht Diffusionsgerät: 365g mit Li-Ionen-Akku und Clip O2: Flüssig-Elektrol 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-22112-131
Supplier:  RAE SYSTEMS
QRAE 3 GASWARNGERÄT FÜR O2/LEL/CO/SO2 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, PGM2500 Serie 4-Gas-Warngerät als Diffusionsausführung Abmessung Diffusionsgerät: 140 x 82 x 42 mm Gewicht Diffusionsgerät: 365g mit Li-Ionen-Akku und Clip O2: Flüssig-Elektrol 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-22112-131
Supplier:  RAE SYSTEMS