ContactUsLinkComponent
3Gas-Warngerät als Pumpengerät CO2/CO/O2 Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO2: NDIR Infrarot-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm CO: elektrochemische 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8002E0020
Supplier:  RAE SYSTEMS
3Gas-Warngerät als Pumpengerät CO2/CO/O2 Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO2: NDIR Infrarot-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm CO: elektrochemische 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8002E0020
Supplier:  RAE SYSTEMS