Gaswarnkontroller DGC-05 Der DGC-05 hat in dieser Ausführung 8 Analogeingänge für die Aufschaltung externer Gas-Transmitter mit Drahtbruch- und Kurzschluss- Detektion. Je Eingang sind bis zu fünf Alarmschwellen frei programmierbar. Die Konfiguration 1 * 1 ST
Catalog # SNSTDGC05162014000
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA