Transmitter m.Sensorkopf Typ Smart 3G-D2 Fabrikat Sensitron Messgas: Methan Messbereich: 0...100 Vol.-% UEG Messprinzip: Wärmetönung Messgaszuführung: durch Diffusion Betriebstemperatur: -40...+60 °C (für Wärmetöner und IR-Sensoren, bis 65°C oder 70° 1 * 1 ST
Catalog # SNSTS2157ME
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA