ContactUsLinkComponent
Transmitter mit Sensorkopf Typ Smart SSS Fabrikat Sensitron Messgas: Schwefeldioxid Messbereich: 0...20ppm Messprinzip: elektrochemische Zelle Messgaszuführung: durch Diffusion Betriebstemperatur: -40...+60 °C (für Wärmetöner und IR-Sensoren, bis 65° 1 * 1 ST
Catalog # SNSTSIS3A22S5011SD
Transmitter mit Sensorkopf Typ Smart SSS Fabrikat Sensitron Messgas: Schwefeldioxid Messbereich: 0...20ppm Messprinzip: elektrochemische Zelle Messgaszuführung: durch Diffusion Betriebstemperatur: -40...+60 °C (für Wärmetöner und IR-Sensoren, bis 65° 1 * 1 ST
Catalog # SNSTSIS3A22S5011SD