ContactUsLinkComponent
6-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm Sonderheiten PID: Über Tast 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1R4E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
6-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm Sonderheiten PID: Über Tast 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C1R4E020
Supplier:  RAE SYSTEMS