ContactUsLinkComponent
RAE Guard EC SO2 0-150ppm Der RAEGuard EC ist ein fest installierter Gasdetektor für toxischer Gase. Dieser flexible Detektor bietet sowohl ein analoges (4-20 mA) als auch ein digitales (RS-485, ModBus RTU) Ausgabesignal. Dank des explosionssicheren 1 * 1 ST
Catalog # RAES036-0005-080
Supplier:  RAE SYSTEMS
RAE Guard EC SO2 0-150ppm Der RAEGuard EC ist ein fest installierter Gasdetektor für toxischer Gase. Dieser flexible Detektor bietet sowohl ein analoges (4-20 mA) als auch ein digitales (RS-485, ModBus RTU) Ausgabesignal. Dank des explosionssicheren 1 * 1 ST
Catalog # RAES036-0005-080
Supplier:  RAE SYSTEMS