Gaswarnkontroller DGC-05-16 Der DGC-05 hat vier Analogeingänge für die Aufschaltung externer Gas-Transmitter mit Drahtbruch- und Kurzschluss- Detektion. Je Eingang sind bis zu fünf Alarmschwellen frei programmierbar. Die Konfiguration und Bedienun st 1 * 1 ST
Catalog # SNSTDGC05162002011
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA