ContactUsLinkComponent
NITRAS 3450 Chemiehandschuh 11 Einzeln in Polybeuteln verpackt, preisgünstig. Material: spezielle Nitrilmischung, velourisiert Doppelwanddicke: 0,76 mm Gesamtlänge: 320 mm Anwendung: Chemie-, Druck- und Erdölindustrie Norm: EN 388 4001, EN 374 KLA, 1 * 1 PAAR
Catalog # ASAS345011
Supplier:  AS ARBEITSSCHUTZ
NITRAS 3450 Chemiehandschuh 11 Einzeln in Polybeuteln verpackt, preisgünstig. Material: spezielle Nitrilmischung, velourisiert Doppelwanddicke: 0,76 mm Gesamtlänge: 320 mm Anwendung: Chemie-, Druck- und Erdölindustrie Norm: EN 388 4001, EN 374 KLA, 1 * 1 PAAR
Catalog # ASAS345011
Supplier:  AS ARBEITSSCHUTZ