Induktiver Hochtemperatur Sensor 160°C Serie IGMH 04 GSP-K, M12, 4mm nb, Ausführung: DC PNP, M12x1 Abmessung mm: Gesamtlänge 56, Gewindelänge 44 Nennschaltabstand mm: 4 nicht bündig Betriebsspannung V: 10…30 DC Schaltstrom mA: 200, abhängig von der j 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31300
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN