999D/TX 3220 Tuch steril TexTra, PES Sterile TexTra ist ein sehr saugfähiges einlagiges Tuch,Doppel gestricktes, 100% Polyester-Filament bietet eine hohe Kapazität zur absorption für große Fläche.Ideal für die ISO Klasse 5-6
Catalog # TEXWTX3220U_S
Supplier: Texwipe