ContactUsLinkComponent
Vliesstoff (55% Cellulose/45% Polyester), vorbefeuchtet (70%IPA+30%DI Wasser), ***Flachpackung mit gefalteten Tüchern*** Gammasterilisiert (inkl. Sterilisationszertifikat
Catalog # TEXWTX3214_U
Supplier:  Texwipe
Vliesstoff (55% Cellulose/45% Polyester), vorbefeuchtet (70%IPA+30%DI Wasser), ***Flachpackung mit gefalteten Tüchern*** Gammasterilisiert (inkl. Sterilisationszertifikat
Catalog # TEXWTX3214_U
Supplier:  Texwipe