ContactUsLinkComponent
Vliesstoff (55% Cellulose/45% Polyester), vorbefeuchtet (70%IPA+30%DI Wasser), ***Flachpakung mit gefalteten Tüchern*** Gammasterilisiert (inkl. Sterilisationszertifikat
Catalog # TEXWTX3217_U
Supplier:  Texwipe
Vliesstoff (55% Cellulose/45% Polyester), vorbefeuchtet (70%IPA+30%DI Wasser), ***Flachpakung mit gefalteten Tüchern*** Gammasterilisiert (inkl. Sterilisationszertifikat
Catalog # TEXWTX3217_U
Supplier:  Texwipe