ContactUsLinkComponent
empfohlen für ISO Klasse 3-5, Gestricke aus 100% Polyester,einlagig, versiegelte Kanten,vorgewaschen, Gewicht ca. 233 g/m
Catalog # TEXWTX3225_U
Supplier:  Texwipe
empfohlen für ISO Klasse 3-5, Gestricke aus 100% Polyester,einlagig, versiegelte Kanten,vorgewaschen, Gewicht ca. 233 g/m
Catalog # TEXWTX3225_U
Supplier:  Texwipe