ContactUsLinkComponent
Reinol Aquagard 100ml 7Y3716 Hautschutzcreme gegenüber wasserlöslichen Schad- und Reizstoffen, basiert auf Wachsen, Ölen und Silikaten, 100 ml, VE 12 x 100 ml 1 * 12 ST
Catalog # DIVY7Y3716
Supplier:  Diversey
Reinol Aquagard 100ml 7Y3716 Hautschutzcreme gegenüber wasserlöslichen Schad- und Reizstoffen, basiert auf Wachsen, Ölen und Silikaten, 100 ml, VE 12 x 100 ml 1 * 12 ST
Catalog # DIVY7Y3716
Supplier:  Diversey