ContactUsLinkComponent
empfohlen für ISO Klasse 5, Gestrick aus 100% Polyester, einlagig, vorgewaschen,kalt geschnittene Kanten, Gewicht ca. 233 g/m
Catalog # TEXWTX2424_U
Supplier:  Texwipe
empfohlen für ISO Klasse 5, Gestrick aus 100% Polyester, einlagig, vorgewaschen,kalt geschnittene Kanten, Gewicht ca. 233 g/m
Catalog # TEXWTX2424_U
Supplier:  Texwipe