Induktiver Sensor IDEX20 100 GSP Ausführung DC PNP Durchmesser 100 mm Nennschaltabstand sn [mm] 70 nb (Einstellbereich) (10...110) Ex-Zeichen: II 1D Ex ma IIIC T 80°C Da IP 67 Zulassung: TÜV 05 ATEX 2845 X Betriebsspannung [V]: 10...30 DC Schaltstrom 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31183
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN