MultiRAE Lite O2/CO2 1-6-Gas-Detektor als Pumpengerät, inkl. Funkmodem 868 MHz integriert Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Koh 1 * 1 ST
MultiRAE Lite O2/CO2 1-6-Gas-Detektor als Pumpengerät, inkl. Funkmodem 868 MHz integriert Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Koh 1 * 1 ST