ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite CO2/O2/UEG/CO/H2S/NO2 6-Gas-Detektor als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0 1 * 1 ST
  RAESMAA3B8C1R5E020
MultiRAE Lite CO2/O2/UEG/CO/H2S/NO2 6-Gas-Detektor als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0 1 * 1 ST
  RAESMAA3B8C1R5E020