ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite PGM-6208 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C110E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite PGM-6208 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C110E020
Supplier:  RAE SYSTEMS