ContactUsLinkComponent
ECO PLUS Latex-Untersuchungshandschuhe, Größe XS, puderfrei, unsteril, angeraute Handfläche, AQL 1,5, CE-Zeichen - EN 455, ca. 240 mm lang Box mit 100 Stück, VE 10 x 100 Stück (Euro-Pal. 63 Karton a 1.000 Stk.) 1 * 1.000 ST
  LOCA01038-XS
 :  Local
ECO PLUS Latex-Untersuchungshandschuhe, Größe XS, puderfrei, unsteril, angeraute Handfläche, AQL 1,5, CE-Zeichen - EN 455, ca. 240 mm lang Box mit 100 Stück, VE 10 x 100 Stück (Euro-Pal. 63 Karton a 1.000 Stk.) 1 * 1.000 ST
  LOCA01038-XS
 :  Local