Auswertezentrale DGC-05-SD Digital-Gas- Controller-05, RS 485 / DGC05, ohne Connector/Repeater Modul (Analog), 3 x Erweiterungsmodul, 20 x Alarm Relais, 16 x Analog Input, 8 x Analog Output, 4 x Digital Input, max. 16 PolyGard Transmitter, Netzteil 4 1 * 1 ST
Catalog # SNSTDGC05161032111
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA