Näherungsschalter IDS 080 WP 10 meter Ausführung: AC, Durchmesser 80 mm Nennschaltabstand mm: 55 nicht bündig Möglicher Einstellbereich mm: 25…80 Ausgang: Öffner / Schließer einstellbar Betriebsspannung V: 20…250 AC Schaltstrom mA: 400 Kurzschlusssch 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31266/10M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN