Drucksensor DN 752 GPP-16 Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 20% Schaltstrom [A] 200 Stromaufnahme [mA] <50 Umgebungstemperatur [C] -20...+70 Mediumtemperatur [C] -20...+80 Druckfestigkeit [bar] 48 Material: Sensor: Edelstahl 1.4571 Messzelle: Keramik 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP72015
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN