ContactUsLinkComponent
RAEGuard 2 PID Beim RAEGuard 2 PID handelt es sich um einen fest installierten Photoionisationsdetektor (PID) zum Messen einer Vielzahl an flüchtigen organischen Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOCs). Der RAEGuard 2 PID arbeitet bei 10 bis 1 * 1 ST
Catalog # RAESD03-0008-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
RAEGuard 2 PID Beim RAEGuard 2 PID handelt es sich um einen fest installierten Photoionisationsdetektor (PID) zum Messen einer Vielzahl an flüchtigen organischen Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOCs). Der RAEGuard 2 PID arbeitet bei 10 bis 1 * 1 ST
Catalog # RAESD03-0008-000
Supplier:  RAE SYSTEMS