ContactUsLinkComponent
Schrank/Klappe 238K3, 3 OH, Korpus: Nussbaum / Front: Nussbaum, 80 x 42 x 110 cm (BxTxH), Türe 2 OH, Öffnungswinkel 125°, Klappe 65° , abschließbar, 2-Punktverriegelung, Drehknauf SG, Metall, 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm, Klappe immer silb 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV238K3/N/N/SG
Supplier:  HAMMERBACHER
Schrank/Klappe 238K3, 3 OH, Korpus: Nussbaum / Front: Nussbaum, 80 x 42 x 110 cm (BxTxH), Türe 2 OH, Öffnungswinkel 125°, Klappe 65° , abschließbar, 2-Punktverriegelung, Drehknauf SG, Metall, 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm, Klappe immer silb 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV238K3/N/N/SG
Supplier:  HAMMERBACHER