ContactUsLinkComponent
Regal mit Türen 6100 WE, 5 OH, Korpus: grau / Front: grau, 80 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), Drehtüre 5 OH, Öffnungswinkel 270°, abschlie ßbar, Dreipunktverriegelung, Wellengriff WE, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anliefe 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV6100/5/5/WE
Supplier:  HAMMERBACHER
Regal mit Türen 6100 WE, 5 OH, Korpus: grau / Front: grau, 80 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), Drehtüre 5 OH, Öffnungswinkel 270°, abschlie ßbar, Dreipunktverriegelung, Wellengriff WE, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anliefe 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV6100/5/5/WE
Supplier:  HAMMERBACHER