ContactUsLinkComponent
Regal mit Türen 6100 SG, 5 OH, Korpus: Ahorn / Front: Ahorn, 80 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), Drehtüre 5 OH, Öffnungswinkel 270°, abschl ießbar, Dreipunktverriegelung, Drehknauf SG, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anliefe 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV6100/3/3/SG
Supplier:  HAMMERBACHER
Regal mit Türen 6100 SG, 5 OH, Korpus: Ahorn / Front: Ahorn, 80 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), Drehtüre 5 OH, Öffnungswinkel 270°, abschl ießbar, Dreipunktverriegelung, Drehknauf SG, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anliefe 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV6100/3/3/SG
Supplier:  HAMMERBACHER