ContactUsLinkComponent
Sideboard SB2T RE, 2 OH, Korpus: Ahorn / Front: Ahorn, 166, 1 x 42 x 84 cm (BxTxH), 2 x Drehtüre, mittig offen, nicht abschließbar, Relinggriff RE, Kunststoff, 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm, Faltrückwand beidseitig silber, Anlieferzustand: 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVSB2T/3/3/RE
Supplier:  HAMMERBACHER
Sideboard SB2T RE, 2 OH, Korpus: Ahorn / Front: Ahorn, 166, 1 x 42 x 84 cm (BxTxH), 2 x Drehtüre, mittig offen, nicht abschließbar, Relinggriff RE, Kunststoff, 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm, Faltrückwand beidseitig silber, Anlieferzustand: 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVSB2T/3/3/RE
Supplier:  HAMMERBACHER