Hochtemp-Induktiv-Sensor IGHS 030 S250 Ausführung: M30 x 1,5, Länge 52mm, Gewinde 35 mm Nennschaltabstand mm: 15 nicht bündig, einstellbar Umgebungstemperatur °C: 0…+250 EMV-Klasse: A Schaltfrequenz Hz: 30 Schutzart: IP 60 Gehäusewerkstoff: Aluminium 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31298
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN