ContactUsLinkComponent
05610 Hitzeschutzfäustling 10 Hitzebeständiger Fausthandschuh, beidseitig tragbar. Kontakthitze bis ca. 800 C. Höchste Werte auch für Abriebfestigkeit und Schnittschutz. Material: beschichtetes Glasfibergewebe, aluminiumbedampft, Futter: Baumwolle t 1 * 1 PAAR
Catalog # 112-2043
Supplier:  ESPUNA ET CIE
undefined
05610 Hitzeschutzfäustling 10 Hitzebeständiger Fausthandschuh, beidseitig tragbar. Kontakthitze bis ca. 800 C. Höchste Werte auch für Abriebfestigkeit und Schnittschutz. Material: beschichtetes Glasfibergewebe, aluminiumbedampft, Futter: Baumwolle t 1 * 1 PAAR
Catalog # 112-2043
Supplier:  ESPUNA ET CIE