ContactUsLinkComponent
Fireblade FB20ESPD Handschuh 8 Nahtloser Strickhandschuh mit elastischem Strickbund. Leicht, elastisch und beidseitig tragbar, mit P VC-Noppen. Hitzebeständig bis 100 C. Zusätzliche Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhten Schutz. it 1 * 1 PAAR
Catalog # MARGES2008PP08
Supplier:  Marigold (Ansell)
Fireblade FB20ESPD Handschuh 8 Nahtloser Strickhandschuh mit elastischem Strickbund. Leicht, elastisch und beidseitig tragbar, mit P VC-Noppen. Hitzebeständig bis 100 C. Zusätzliche Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhten Schutz. it 1 * 1 PAAR
Catalog # MARGES2008PP08
Supplier:  Marigold (Ansell)
Related Information