ContactUsLinkComponent
Hexarmor Level Six 9012 Handschuh 10 Schnittschutz und Stichschutz im höchst möglichen Level. Einlage aus SuperFabric für besten S chutz vor Schnitt und Stich. Nahtloser Handschuh, daher sehr angenehm zu tragen, waschbar. Material: Kevlar Strickh u 1 * 1 PAAR
Catalog # 112-2669
Supplier:  TRENKA
Hexarmor Level Six 9012 Handschuh 10 Schnittschutz und Stichschutz im höchst möglichen Level. Einlage aus SuperFabric für besten S chutz vor Schnitt und Stich. Nahtloser Handschuh, daher sehr angenehm zu tragen, waschbar. Material: Kevlar Strickh u 1 * 1 PAAR
Catalog # 112-2669
Supplier:  TRENKA
Related Information