Füllstandsensor Ex-Sensor KEAC-L200 Kapazitiver Füllstandsensor Ex-Sensor KEAC-L200 Ausführung: G1 Schaltpunkt mm: -8 Sensorlänge mm: 200 Ex-Zeichen: Ex ia IIC T6…T4 WHG-Zulassung: Z-65.13-156 Zulassung: TÜV 96 ATEX 1095 Umgebungstemperaturen für T-K 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21087
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN