Induktiver Ex-Sensor Serie IGEXU 04 Ausführung: M12x1, Namur (EN 60947-5-7), Länge Gewinde 42mm, 2-Leiter Nennschaltabstand (mm): 4 nicht bündig Umgebungstemperatur (°C): -25…+60 (Zone 0), -25…+75 (Zone 1 / 2 / 20 / 22) Ex-Zeichen: II 1D Ex ma IIIC T 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31197
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN