MultiRAE Lite CO2/O2/UEG/CO/H2S/NH3 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxidensor, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer Sauerstoffsensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer UEG Sensor, Messbereich: 0-100% 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C1R8E020
MultiRAE Lite CO2/O2/UEG/CO/H2S/NH3 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxidensor, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer Sauerstoffsensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer UEG Sensor, Messbereich: 0-100% 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C1R8E020