Strömungswächter SDN 503/2 GA Ausführung Rohrstutzen 6 mm DM Erfassungsbereiche 0,1 ... 500 ml/min Arbeitsbereich [1 ... 200 ml/min Innendurchmesser 3,6 mm - verstärkte Rohrwandung Druchflussmenge max. 100 l/h Ausgang 4...20 mA Last RL 200...500 Om B 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11334
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN