ContactUsLinkComponent
ppbRAE 3000 PGM-7340 Hauptmerkmale o Bewährte PID-Technologie Sensordaten: Bereich / Auflösung / Reaktionszeit T90 0 bis 9999 ppb 1 ppb < 3 s 10 bis 99 ppm 0,01 ppm < 3 s 100 bis 999 ppm 0,1 ppm < 3 s 1000 bis 9999 ppm 1 ppm < 3 s Der patentierte Sen 1 * 1 ST
Catalog # RAES059-C117-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
ppbRAE 3000 PGM-7340 Hauptmerkmale o Bewährte PID-Technologie Sensordaten: Bereich / Auflösung / Reaktionszeit T90 0 bis 9999 ppb 1 ppb < 3 s 10 bis 99 ppm 0,01 ppm < 3 s 100 bis 999 ppm 0,1 ppm < 3 s 1000 bis 9999 ppm 1 ppm < 3 s Der patentierte Sen 1 * 1 ST
Catalog # RAES059-C117-000
Supplier:  RAE SYSTEMS