ContactUsLinkComponent
Schreibtisch FS08, 80 x 80 cm, Platte: Buche, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß-Gestell silber (ähnlich RAL 9006), Arb eitshöhe 65 - 85 cm, höheneinstellbar, Rasterung 1 cm, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 9 cm , vertikale Kabelführ 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVFS08/6
Supplier:  HAMMERBACHER
Schreibtisch FS08, 80 x 80 cm, Platte: Buche, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß-Gestell silber (ähnlich RAL 9006), Arb eitshöhe 65 - 85 cm, höheneinstellbar, Rasterung 1 cm, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 9 cm , vertikale Kabelführ 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVFS08/6
Supplier:  HAMMERBACHER